Läs mer
3M™ Orange skyddsoverall för engångsbruk 4515
Produktkod. 14870982 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
14870982 Betydande Paket med 20
11993764 4X-stor Paket med 20
11993744 Intermediär Paket med 20
11913764 2X-large Paket med 20
14810992 3X-large Paket med 20
11973754 X-large Paket med 20
14850982 Liten Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 14870982 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000089634
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddsöverdrag 4515-serien skyddar mot farligt damm som asbestfibrer.
  • Andningsbart material minskar värmeuppbyggnad och obehag
  • Utmärkt barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Robust, mycket andningsbar 50 gsm SMS material
  • Uppfyller kraven för inåtläckage enligt EN 1073-2 för skydd mot kärnpartiklar
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Tvåpanels huvdesign
  • Elastiska handleder, midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Orange
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6
Storlek (engelska) Bröst 39 till 43 tum.
Storlek (metrisk) bröst 100 till 108 cm
Höjd (engelska) 69 till 71 tum.
Höjd (metrisk) 174 till 181 cm