Läs mer
LevGo™ Minitrattar för engångspapper
Produktkod. 15346568
Change view
Kapacitet (metrisk):
186 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15346568 186 ml Paket med 25
1 options
Produktkod. 15346568 Leverantör LevGo™ Leverantörsnummer 19630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00 SEK
    414.77 SEK / Paket med 25
    Save 45.23 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar en mängd olika öppningar och kan användas med praktiskt taget vilken vätska som helst* eller pulver. LevGo™ Engångspappersminitrattar bryts ned naturligt i standardavfallsflödet för en mer miljövänlig produkt.
  • Innovativt‘ ryggstöd’ tillåter handsfree hällning
  • Maximal flexibilitet– skär stammen till valfri storlek eller form för att möta dina behov
  • Levereras i förpackningar om 25
  • Mått: 186 ml lock, topp Dia. 0,64 cm 2 , höjd 12,8 cm
  • Rekommenderas inte för heta vätskor
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 0,64 cm 2
Kapacitet (metrisk) 186 ml
Material papper
Höjd (metrisk) 12.8 cm
Inkluderar Inbyggt ''ryggstöd''
Kvantitet 25 st
Produkttyp Tratt