Läs mer
Descripción
3M Partikelrespirator P1 P1 för mekaniskt genererade partiklar slipning, slipning, krossning och sågning Ej TGA-godkänd Ej tillåten för klinisk användning
De 3M™ Andningsskydd 8000-serien ger lätt, bekvämt och effektivt andningsskydd mot damm och imma. Den konvexa formen, designen med dubbla band, nässkummet och näsklämman säkerställer bekvämt slitage över en rad ansiktsstorlekar. Det kollapsresistenta skalet och proprietärt 3M™ andningsskydd erbjuder ett hållbart, bekvämt skydd, särskilt i varma och fuktiga förhållanden. Damm, dimma och metallångor är de vanligaste andningsriskerna i arbetsmiljön som biprodukter från processer som malning och blandning. 3M andningsskydd ger ett bekvämt, underhållsfritt skydd mot dessa särskilda faror.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | Europeiska gemenskapens direktiv 89/686/EEC, EN 149:2001 A1:2009, CE |
| Designtyp | Skrovformad |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP2 NR D |
| Produkttyp | Platt-vikt partikelrespirator |
| Med utandningsventil | Ja |
| Filtereffektivitet | FFP2 NR D |
| För användning med (applikation) | Skydd mot damm och imma |
| Latexfri | Ja |
| Modell | 8822 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?