Läs mer
3M™ Engångsrespirator för partiklar, 8000-serien
Produktkod. 12302399 Handla allt 3M Produkter
Change view
Filtereffektivitet:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Med utandningsventil:
Ja
Nej
Kvantitet:
1 st
10/Pk.
20/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtereffektivitet Med utandningsventil Kvantitet Förpackningsstorlek
12302399 FFP1 NR D Ja 10/Pk. -
12382389 FFP1 NR D Nej 20/Pk. Paket med 20
11713363 FFP2 NR D Nej 1 st Paket med 20
11723363 FFP1 NR D Ja 10/Pk. Paket med 10
11736003 FFP2 NR D Ja 10/Pk. Paket med 10
11733363 FFP2 Ja 10/Pk. Paket med 10
11703363 FFP1 NR D Nej 20/Pk. Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 12302399 Supplier 3M™ Supplier No. 7000006980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.00 SEK
    209.05 SEK / Paket med 10
    Save 215.95 SEK
    50% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
3M Partikelrespirator P1 P1 för mekaniskt genererade partiklar slipning, slipning, krossning och sågning Ej TGA-godkänd Ej tillåten för klinisk användning
De 3M™ Andningsskydd 8000-serien ger lätt, bekvämt och effektivt andningsskydd mot damm och imma. Den konvexa formen, designen med dubbla band, nässkummet och näsklämman säkerställer bekvämt slitage över en rad ansiktsstorlekar. Det kollapsresistenta skalet och proprietärt 3M™ andningsskydd erbjuder ett hållbart, bekvämt skydd, särskilt i varma och fuktiga förhållanden. Damm, dimma och metallångor är de vanligaste andningsriskerna i arbetsmiljön som biprodukter från processer som malning och blandning. 3M andningsskydd ger ett bekvämt, underhållsfritt skydd mot dessa särskilda faror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Europeiska gemenskapens direktiv 89/686/EEC, EN 149:2001 A1:2009, CE
Designtyp Skrovformad
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP1 NR D
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Med utandningsventil Ja
Filtereffektivitet FFP1 NR D
För användning med (applikation) Skydd mot damm och imma
Latexfri Ja
Modell 8812
Kvantitet 10/Pk.
Motståndskraftig mot Damm, dimma och metallångor
Form Konvex
Sterilitet Icke-steril
FDA godkänd kirurgisk mask Nej