Läs mer
Cytiva PD-10 engångskolonner
Produktkod. 11862200 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
50 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11862200 50 Pk. Paket med 50
1 options
Produktkod. 11862200 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17043501
I lager
Används för gravitationsflödesrening. PD-10 engångskolonner är ekonomiska plastkolonner som kan packas med ett brett utbud av bulkmedia.
  • Ekonomiska och mångsidiga pelare för gravitationsflödestillämpningar
  • Tomma PD-10-kolonner kan packas med ett brett utbud av bulkmedia
  • Enkel att använda
  • Använd PD-10 kolumner med LabMate Buffertbehållare för bekväm utjämning, provapplicering och tvätt
  • Tomma PD-10 engångskolonner är ekonomiska plastpelare för engångsapplikationer med gravitationsflöde
  • Kolumnerna rymmer upp till ca. 13 ml kromatografimedium; de frits kan användas som ett övre bäddstöd som förhindrar att mediet rinner torrt under gravitationsflöde
  • Kommer med kepsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tomma kolumner, med lock
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,59 tum
För användning med (applikation) Avsaltning
Diameter (metrisk) inre kolumn 1.5 cm
Kvantitet 50 Pk.