Läs mer
Cytiva™ Engångsavsaltningskolonner PD-10
Produktkod. 11768488 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk) Säng:
8.3 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Volym (metrisk) Säng Förpackningsstorlek
11768488 8.3 mL Paket med 30
1 options
Produktkod. 11768488 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 17085101
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för avsaltning och buffertbyte, samt avlägsnande av föreningar med låg molekylvikt. Cytiva Life Sciences™ Engångsavsaltningskolonner PD-10 ger snabb, hög återhämtning.
  • Packad med Sephadex™ G-25 medium
  • Designad för enkel användning och jämvikt
  • Förbered prover inom intervallet 1,0 till 2,5 ml genom gravitationsflöde eller 1,75 till 2,5 ml genom centrifugering
  • Avsalta flera prover parallellt med avsaltningskapacitet> 90 %
  • Provåtervinning inom intervallet 70 till> 95 %
  • Inkluderar adaptrar för centrifugering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Avsaltningskolumn, Sephadex G-25 Medium Packing
Partikelstorlek >50μ m (torr), 38 till 235μ m (våt)
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,59 tum
För användning med (applikation) Designad för enkel användning och jämvikt
Volym (metrisk) Säng 8.3 mL
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Diameter (metrisk) inre kolumn 1.5 cm
Kvantitet 30 Pk.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Prepacked Disposable PD-10 Columns, 30 pcs
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one