Läs mer
Fisherbrand™ Engångsfilter för PES-flaska
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15953307 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
150 ml
500 ml
1000 ml
Porstorlek:
0,20μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk) membran:
50 mm
75 mm
91 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Porstorlek Diameter (metrisk) membran unitSize
15953307 150 ml 0,20μ m 50 mm Paket med 12
15963307 150 ml 0,45 μm 50 mm Paket med 12
15973307 500 ml 0,20μ m 75 mm Paket med 12
15983307 500 ml 0,45 μm 75 mm Paket med 12
15993307 1000 ml 0,20μ m 91 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
VARNING: Använd endast sterila flaskor avsedda för användning med vakuum. Använd alltid säkerhetssköld under vakuumprocedurer.
Produktkod. 15953307
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
VARNING: Använd endast sterila flaskor avsedda för användning med vakuum. Använd alltid säkerhetssköld under vakuumprocedurer.
Öka provskyddet med Fisherbrand Sterila engångsfilter med PES-membran. Polyetersulfonmembranen (PES) har låga extraherbara ämnen och låg proteinbindning för användning vid sterilfiltrering och klarning av cellodlingsmedia och serum.
  • PES-membranet är lågt proteinbindande för att bibehålla proteinbalansen
  • PES-membranet har låga extraherbara ämnen för att bibehålla mediarenheten
  • Märkt med katalognummer, membrantyp, porstorlek, lotnummer och utgångsdatum för enkel spårbarhet
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
  • Gammastrålningssteriliserad och individuellt förpackad för en steril hållbarhetstid på 5 år
  • Nedre skruvgängor för fastsättning på flaskor med 45 mm halsstorlekar
  • 0,2 μm enheter för sterilfiltrering
  • 0,45 μm enheter för vätskeklarning och partikelborttagning
Certifikat
Icke-pyrogena per USP Standard Lot-to-Lotnon-cytotoxisk Lot-to-Lot sterilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogena per USP Standard Lot-to-Lot
Disponibel Engångsbruk
Material (membran) PES
Porstorlek 0,20μ m
Sterilitet Sterila
Typ Bottle Top Unit
Volym (metrisk) 150 ml
Diameter (metrisk) membran 50 mm
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.