Läs mer
Fisherbrand™ Engångsfilter för PES-flaska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
150 mL
500 mL
1000 mL
Porstorlek:
0,20μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk) membran:
50 mm
75 mm
91 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- PES-membranet är lågt proteinbindande för att bibehålla proteinbalansen
- PES-membranet har låga extraherbara ämnen för att bibehålla mediarenheten
- Märkt med katalognummer, membrantyp, porstorlek, lotnummer och utgångsdatum för enkel spårbarhet
- Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
- Gammastrålningssteriliserad och individuellt förpackad för en steril hållbarhetstid på 5 år
- Nedre skruvgängor för fastsättning på flaskor med 45 mm halsstorlekar
- 0,2 μm enheter för sterilfiltrering
- 0,45 μm enheter för vätskeklarning och partikelborttagning
Certifikat
Icke-pyrogena per USP Standard Lot-to-Lotnon-cytotoxisk Lot-to-Lot sterilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogena per USP Standard Lot-to-Lot |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,20μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Steril Filtrering av media och serum |
| Typ | Bottle Top Unit |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) membran | 75 mm |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.