Läs mer
Fisherbrand™ Engångs PES-filterenheter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15913307 Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
0,20μ m
0,45 μm
Volym (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) membran:
50 mm
75 mm
90 mm
För användning med (applikation):
Steril Filtrering av media och serum
Vätskeklarning och partikelavlägsnande
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Innehåller
Individuellt förpackad steril flasklock med skruvlock
Öka cellodlingsprovskyddet med Fisherbrand sterila engångsvakuumfilterenheter med PES-membran. Polyetersulfonmembranen (PES) har låga extraherbara ämnen och låg proteinbindning för användning vid sterilfiltrering och klarning av cellodlingsmedia och serum.
  • PES-membranet är lågt proteinbindande för att bibehålla proteinbalansen
  • PES-membranet har låga extraherbara ämnen för att bibehålla mediarenheten
  • Övre kammaren av filterenheter är tydligt märkt med porstorlek, membrantyp, katalognummer, lotnummer och utgångsdatum
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
  • Gammastrålningssteriliserad och individuellt förpackad för en steril hållbarhetstid på 5 år
  • 0,2 μm enheter för sterilfiltrering
  • 0,45 μm enheter för vätskeklarning och partikelborttagning
Certifikat
Icke-pyrogena per USP Standard Lot-to-Lotnon-cytotoxisk Lot-to-Lot sterilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet Låg bindning
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogena per USP Standard Lot-to-Lot
Disponibel Engångsbruk
Material PES
Material (membran) PES
Porstorlek 0,20μ m
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Steril Filtrering av media och serum
Typ Filterenhet
Volym (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) membran 75 mm