Innehåller
Individuellt förpackad steril flasklock med skruvlock
Öka cellodlingsprovskyddet med Fisherbrand sterila engångsvakuumfilterenheter med PES-membran. Polyetersulfonmembranen (PES) har låga extraherbara ämnen och låg proteinbindning för användning vid sterilfiltrering och klarning av cellodlingsmedia och serum.
- PES-membranet är lågt proteinbindande för att bibehålla proteinbalansen
- PES-membranet har låga extraherbara ämnen för att bibehålla mediarenheten
- Övre kammaren av filterenheter är tydligt märkt med porstorlek, membrantyp, katalognummer, lotnummer och utgångsdatum
- Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
- Gammastrålningssteriliserad och individuellt förpackad för en steril hållbarhetstid på 5 år
- 0,2 μm enheter för sterilfiltrering
- 0,45 μm enheter för vätskeklarning och partikelborttagning
Certifikat
Icke-pyrogena per USP Standard Lot-to-Lotnon-cytotoxisk Lot-to-Lot sterilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | Låg bindning |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogena per USP Standard Lot-to-Lot |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | PES |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,20μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Steril Filtrering av media och serum |
| Typ | Filterenhet |
| Volym (metrisk) | 1000 ml |
| Visa mer |