Läs mer
Kartell™ Petriskålar för engångsbruk
Diameter (metrisk):
65 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt, IVD |
| Beskrivning | Aspetisk |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Typ | Kontakta Dish |
| För användning med (applikation) | Rutinmässigt labbarbete, bakteriologisk forskning |
| Kvantitet | 1000 |
| Diameter (metrisk) | 65 mm |