Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette
Produktkod. 15520793
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
15520793 Icke-steril -
11901501 Sterila Paket med 50
15530793 Sterila Paket med 20
10767075 Icke-steril Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15520793 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53935531
I lager
Öppna och sätt in i vätska för att erhålla ett prov i alla lager. Eller håll den stängd till och sedan öppen när den väl har satts in upp till provtagningspunkten för att få ett målpunktsprov. Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette är mycket enkel att använda.
  • Avsedd för provtagning av lågviskösa medier
  • Alla lagerprover kan erhållas när DispoPipetten förs in i en vätska när den är öppen
  • Målpunktsprover erhålls genom att föra in när den är stängd och öppna DispoPipette vid provtagningspunkten
  • Två öppningsstorlekar (2,5 och 5,5 mm) för olika viskositeter
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pipett
Material HDPE
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 6.76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För att ta prover av vätskor som har låg viskositet
Diameter (engelska) 0.83 in.
Diameter (engelska) Öppning 0.22 in.
Diameter (engelska) Yttre 0.83 in.
Diameter (metrisk) 21 mm
Diameter (metrisk) öppning 5.5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Längd (engelska) 39.88 in.
Längd (metrisk) 1013 mm