Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette
Beskrivning
- Avsedd för provtagning av lågviskösa medier
- Alla lagerprover kan erhållas när DispoPipetten förs in i en vätska när den är öppen
- Målpunktsprover erhålls genom att föra in när den är stängd och öppna DispoPipette vid provtagningspunkten
- Två öppningsstorlekar (2,5 och 5,5 mm) för olika viskositeter
- Renrum tillverkat
- Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pipett |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Kapacitet (engelska) | 6.76 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För att ta prover av vätskor som har låg viskositet |
| Diameter (engelska) | 0.83 in. |
| Diameter (engelska) Öppning | 0.22 in. |
| Show More |