Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 50
Beskrivning
- Avsedd för provtagning av lågviskösa medier
- Alla lagerprover kan erhållas när DispoPipetten förs in i en vätska när den är öppen
- Målpunktsprover erhålls genom att föra in när den är stängd och öppna DispoPipette vid provtagningspunkten
- Två öppningsstorlekar (2,5 och 5,5 mm) för olika viskositeter
- Renrum tillverkat
- Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pipett |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För att ta prover av vätskor som har låg viskositet |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |