Läs mer
Corning™ Stripette™ Serologiska pipetter av papper/plastförpackade engångspolystyren
BIOPHARMA
Produktkod. 10041591 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
100/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10041591 100/Cs. Paket med 100
1 options
Produktkod. 10041591 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4490
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad med optiskt klar polystyren för noggrann mätning. Corning™ Stripette™ Individuellt papper/plastförpackade serologiska engångspipetter av polystyren är idealiska för sterila vävnadsodlingstillämpningar, särskilt när du bär latexhandskar, eftersom omslaget minskar statisk vidhäftning.
Papper/plastomslag möjliggör enkel öppning med antingen genomskjutnings- eller avdragsteknik.
  • Färgkodning på papper möjliggör enkel storleksidentifiering
  • Plastfolie ger full sikt
  • Clear Plastic Wrap ger enkel genomslag och rullning tillbaka för aseptisk borttagning
  • Unik färgkodad förstoringsrand för enklare meniskvisning
  • Steril, individuellt förpackad och certifierad icke-pyrogen och DNase-/RNase-fri
  • Noggrannhet inom± 2 % vid full volym
  • Lotnummer tryckt på varje pipettförpackning
  • Kalibrerad för att leverera (TD-EX °20 C) deras innehåll med utblåsning
  • Dubbelriktade graderingar tillåter valet att använda stigande eller fallande skalor
  • Negativa graderingar på 1, 2, 5, 10, 25 och 50 ml stripetter ger ytterligare arbetsvolym
  • 100 ml stripetter tillåter vätskeöverföringar i stora volymer säkert och enkelt; eliminera behovet av graderade cylindrar och andra vätskehanteringskärl
  • Cylindrisk anti-droppspetsdesign i storlekarna 25, 50 och 100 ml minskar oavsiktligt dropp och säkerställer korrekt leverans
  • 10 ml storlek har en bred spets för hantering av trögflytande vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.5 mL
Negativa examen 10 mL
Kvantitet 100/Cs.
Tipsstil Rund
Tolerans ±2 %
Förpackningstyp Individuellt inslagna, papper/plastförpackningar
Färg Lila
Volym (metrisk) 50 mL
Längd (metrisk) 37 cm
Typ Stripette™ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk