Beskrivning
- Tillverkad av USP klass VI-polystyren och fri från experimentförändrande föroreningar
- Gamma-steriliserat, icke-pyrogen och certifierad fri från detekterbar RNas/DNas
- Har en polyesterfiberplugg som ger ett högt skydd mot överpipettering och kontaminering från vätskor och aerosoler
- Enkelt att identifiera storlekar med färgkodade ringar
- Markerad med stigande och fallande graderingar samt negativa graderingar, vilket möjliggör exakt och smidig dosering av vätskor
- Rekommenderas för användning med Gilson™ MACROMAN™ pipettkontroller, men kan användas med vilken pipettkontroller som helst
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren, polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Examen | 0,1 ml och 1 ml |
| Kvantitet | 200 pipetter |
| Förpackningstyp | Individuellt inslagna |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 346.81 mm |
| Typ | Serologisk pipett |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Visa mer |