Läs mer
Engångsförkläde i polyeten
Produktkod. 16683074
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
16683074 Vitt
1 options
Produktkod. 16683074 Leverantör New source - PPE Leverantörsnummer HMAPR
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetenförkläde med knytband i midjan, att bära över dina plagg för att ge skydd mot spill och stänk under medicinska ingrepp och vaktmästeri. Med grimma och midjeband glider förkläden snabbt över plaggen för maximalt skydd.
  • PE tyg
  • Vikt: 12 gsm
  • PPE Kategori I
  • Artikelvikt (gr/st): Testmetod ISO3801, Standard 12+1
  • Brottdragegenskaper (N/5cm): Testmetod MD ISO13934-1, Standard> 16
  • Testmetod CD ISO13934-1, Standard> 11.5
  • Töjningshastighet (%): Testmetod MD ISO13934-1, Standard> 321,91
  • Testmetod CD ISO13934-1, standard> 246,21
Specifikationer
Storlek Universell
Material Polyeten
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek 18μ m
Inkluderar 10 förkläden/väska, 10 påsar/Cs. (Följe: 37 x 29 x 22 cm)
Certifikat och efterlevnad PPE Kategori I enligt EU 2016/425-direktivet
Mått (L x B) 125 x 70 cm