Läs mer
Disposable Polyethylene Oversleeve
:
Non-sterile
Beskrivning
- HDPE fabric
- Thickness: 18 μm
- Weight: 3 g/pcs
- Blue
- PPE Category I
- Non-sterile
- Elastic wrist and elbow
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universal |
| Konstruktion | Elasticated Wrist and Elbow |
| Material | Polyethylene |
| Färg | Blue |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Manschettstil | Elasticated |
| Tjocklek | 18 μm |
| För användning med (applikation) | Splash protection in industrial, manufacturing, and healthcare environments |
| Certifikat och efterlevnad | PPE Category I |
| Mått (L x B) | 40 cm x 22 cm ± 2 |
| Visa mer |