Läs mer
Chemsplash PolyProp Balaclava för engångsbruk
Beskrivning
20G balaclava huva
- Material: 20G spunnen polypropen
- Elastiskt band vid ögonöppning
- 36 cm från krona till hals
- Fullt huvudhölje
- Elastiskt band i nacken
- Tvådelad skärning
- PFAS-fri
Beskrivning: Idealiska för livsmedelshantering, dessa färgkodade balaclava-huvar är perfekta för ett brett utbud av hygieniska arbetsmiljöer. Balaklavan ger full huvudtäckning och är designad för att säkerställa en säker och bekväm passform med sina elastiska band.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddskåpa |
| Storlek | One Size |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Förslutningstyp | Slipsar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |