Läs mer
Chemsplash PolyProp Balaclava för engångsbruk
Produktkod. 30058451
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30058451 Rött
30058364 Blått
30058379 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30058451 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 6335.500.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 SEK
    2090.36 SEK / Paket med 1000
    Save 219.64 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Dessa färgkodade balaclava-huvar är idealiska för livsmedelshantering och är perfekta för en mängd hygieniska arbetsmiljöer.
20G balaclava huva
  • Material: 20G spunnen polypropen
  • Elastiskt band vid ögonöppning
  • 36 cm från krona till hals
  • Fullt huvudhölje
  • Elastiskt band i nacken
  • Tvådelad skärning
  • PFAS-fri
Beskrivning: Idealiska för livsmedelshantering, dessa färgkodade balaclava-huvar är perfekta för ett brett utbud av hygieniska arbetsmiljöer. Balaklavan ger full huvudtäckning och är designad för att säkerställa en säker och bekväm passform med sina elastiska band.
Specifikationer
Produkttyp Skyddskåpa
Storlek One Size
Material Polypropen
Färg Rött
Förslutningstyp Slipsar
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja