Läs mer
Kartell™ Technicon™ Beckman™, Konelab™ Provkoppar av polystyren
Beskrivning
Tillverkad med kristallklar polystyren för optimal synlighet. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Provkoppar används för provanalys.
- Ett urval av kristallklara polystyren autoanalysatorkoppar med koniska baser
- För Technicon™ , Beckman™ , Konelab™
- Levereras utan lock
- Graderad
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1000/pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Provmugg |
| Material | Polystyren |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Technicon Beckman och Konelab analysatorer |
| Höjd (metrisk) | 37,9 mm |