Läs mer
Kartell™ Technicon™ Beckman™, Konelab™ Provkoppar av polystyren
Produktkod. p-8000300
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
4 ml
Höjd (metrisk):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12039877
Brand: Kartell™ 02508004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med kristallklar polystyren för optimal synlighet. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Provkoppar används för provanalys.
  • Ett urval av kristallklara polystyren autoanalysatorkoppar med koniska baser
  • För Technicon™ , Beckman™ , Konelab™
  • Levereras utan lock
  • Graderad
Specifikationer
Kvantitet 1000/pk.
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Färg Klart
Produkttyp Kopp
Material Polystyren
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) För Technicon™ , Beckman™ och Konelab™ analysatorer
Höjd (metrisk) 37,9 mm