Läs mer
Kartell™ Engångsbänk i polystyren
Produktkod. 11373804
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11373804 25 ml Paket med 200
1 options
Produktkod. 11373804 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0093600
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad med klar polystyren för optimal synlighet. Kartell™ Coulter™ Cellräknare används för provanalys med cellräknare.
  • Disponibel
  • Inkluderar polyetenlock
Specifikationer
Kvantitet 200 Pk.
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Färg Klart
Produkttyp Cell Counter Cup
Material Polystyren
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) För analys
För användning med (utrustning) Fr Toa™ och Royco-Hycel ™ cellräknare
Höjd (metrisk) 56 mm