Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
- Sterila
- Maximal noggrannhet, droppfri pipettering
- Tydliga, lättlästa graderingar
- Pipetteringsenheter tillgängliga på begäran
- Pipets färgkod enligt internationella standarder
- Maximal klarhet från högkvalitativ polystyren
- Partinummer och bäst-före-datum på varje påse
- Levereras med ett syntetiskt fibröst filtermaterial för skydd mot insugning av vätska i pipetteringsanordningen (undantag: aspirationspipetten utan fibröst filtermaterial)
- Pappers-/plastförpackning med avdragningsfunktion för individuellt förpackade pipetter med extra genombrottsfunktion
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Form: Standard |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterile |
| För användning med (applikation) | För vävnadsodlingstillämpningar |
| Graderad | Ja |
| Examen | 1/2 mL |
| Kvantitet | 100 pack |
| Förpackningstyp | Individuellt inslagna i pappers-/plastförpackningar |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Visa mer |