Läs mer
Greiner Bio-One Serologiska engångspipetter av polystyren
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8001022
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färg:
Blått
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10693981
Brand: Greiner Bio-One 607180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en färgad vertikal Schellbach rand gör det betydligt lättare att läsa volymen. Greiner Bio-One™ Serologiska engångspipetter i polystyren ger en klar och robust lösning för att transportera en uppmätt volym vätska och dispenseringsmedia.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Sterila
  • Maximal noggrannhet, droppfri pipettering
  • Tydliga, lättlästa graderingar
  • Pipetteringsenheter tillgängliga på begäran
  • Pipets färgkod enligt internationella standarder
  • Maximal klarhet från högkvalitativ polystyren
  • Partinummer och bäst-före-datum på varje påse
  • Levereras med ett syntetiskt fibröst filtermaterial för skydd mot insugning av vätska i pipetteringsanordningen (undantag: aspirationspipetten utan fibröst filtermaterial)
  • Pappers-/plastförpackning med avdragningsfunktion för individuellt förpackade pipetter med extra genombrottsfunktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Form: Standard
Material Polystyren
För användning med (applikation) För vävnadsodlingstillämpningar
Graderad Ja
Examen 1/10 mL
Kvantitet 200 pack
Förpackningstyp Individuellt inslagna i pappers-/plastförpackningar
Färg Orange
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 343 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk