Läs mer
Fisherbrand™ Disposable Powder-free Non-sterile Extra Protection Nitrile Examination Gloves
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- 100% nitrile-resistant to a wide range of chemicals and three times more puncture resistant than latex
- Ergonomically designed with textured fingertips for improved grip
- Latex, protein and powder free to eliminate Type I allergies
- 0.10mm thickness
- Non-detectable residual accelerators
- Exceeds the requirements of EN 374 PPE Category III
- Conforms to EN 455 parts 1 and 2
Specifica
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | Conforms to EN 455 parts 1 and 2 |
| Färg | Purple |
| Disponibel | Single-use |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Produkttyp | Nitrile Examination Glove |
| Storlek | Large |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?