Läs mer
Beskrivelse
De tre separata provtagningskamrarna i PharmaDispo tillåter samtidig provtagning från olika lager eller zoner. Detta gör att materialsammansättningen kan undersökas på ett differentierat sätt över flera lager, vilket är särskilt fördelaktigt när ett enda prov inte tillräckligt karakteriserar materialet. Målpunktsproverna som tas kan analyseras individuellt eller kombineras för att bilda ett representativt sammansatt prov.
En avancerad ergonomisk design gör att provtagaren kan sitta bekvämt i handen och provtagning kan utföras med en hand. En glidmekanism med ändstopp gör det enkelt att öppna och stänga provtagaren.
PharmaDispo-provtagaren tar noggrant och säkert små pulverprover för kvalitetskontroll från öppna behållare.
- Ta små individuella prover från olika lager
- Lätt att använda: Glidmekanism med ändstopp för användarvänlig drift
- Renrum tillverkat, individuellt förpackat och eventuellt steriliserat med gammastrålar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Pulverprovtagare |
| Material | Polystyren |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 0,15 ml (0,05 ml per kammare) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal kamrar | 3 |
| Förpackningstyp | Förpackning om 20 stycken |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.