Läs mer
Skytec™ Engångsskyddande avrivning för Alpha Sentinel helmask
Produktkod. 30242966 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Produktkod. Kvantitet
30242966 10/Pk.
1 options
Produktkod. 30242966 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer ASRAS0036BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.25 SEK
    230.78 SEK / Paket med 10
    Save 143.47 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Alpha Sentinel Protective Tear off skyddar Sentinel Full Face Mask mot skador från exponering för farliga ämnen.
  • Utbytbar PET film med två självhäftande remsor som fäster den på masken.
  • Flikar på varje sida av avrivningen möjliggör enkel borttagning så att den kan bytas ut
  • En placeringsfunktion centralt för avrivningen används för att enkelt rikta in den med två små revben i Alpha Sentinel Full Face Mask.
Specifikationer
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp Kombination
Material Plast
Produkttyp Skyddsavrivning
Storlek One Size
Ansiktsstycke typ Alpha Sentinel helmask
Kvantitet 10/Pk.