Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics Disposable PVDF Flow Tubes
Beskrivning
- Single-use design for sterile and disposable applications
- Made from PVDF with ruby wetted parts for durability
- High chemical and mechanical resistance
- Gamma sterilizable up to 50kGy
- Compatible with multiple mounting styles
- Sold in packs of 10
- Housing and electronics sold separately
- Suitable for biopharma and medical environments
Tekniske data
Tekniske data
| För användning med (utrustning) | Tubeholder, Clamp System, Clip Mounting |
| Typ | Flow Tube |
| Inkluderar | 7 mm HB-klämmmontering |
| Luftflödeshastighet | 0.03 to 2 L/min. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?