Läs mer
GM MERC Biotech Disposable Sample Tubes for Osmometers
Produktkod. 17259140
Encompass_Preferred
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 0,3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
17259140 0,2 till 0,3 ml Paket med 500
1 options
Produktkod. 17259140 Leverantör GM MERC Biotech Leverantörsnummer 101911
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Disposable sample tube made from certified Medical Grade plastic, and consistently quality controlled on models 3900 and 3250 osmometers. For ease of access during use the box is fitted with a magnet opening mechanism.
  • Certified Medical Grade plastic
  • Manufactured in Denmark
  • 0.2 mL to 0.3 mL sample size
  • Designed for Osmometers Model 3900, Model 3250 and Model 3D3
  • Consistently quality controlled on the 3900 and 3250 osmometers
Specifikationer
Produkttyp Sample Tube
För användning med (utrustning) Osmometers 3D3, 3250 and 3900
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 0,2 till 0,3 ml