Läs mer
Jiangsu HanHeng Medical Technology Engångsprovtagningspinnen
Beskrivning
- Standard nasofaryngeal pinne med 100 mm brytpunkt med plasthandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Applikatormaterial | Plast |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Hållbarhet | 36 månader |
| Spetsmaterial | Nylon |
| Tips Typ | Nasofaryngeal |
| Brytpunkt | 100 mm |