Läs mer
Swann-Morton™ Disposable Scalpel Blade
Produktkod. 12952535
Kvantitet:
20 x 5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12952535
Brand: Swann-Morton™ 0113
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Non-sterile, foil-packed, disposable scalpel blade. Swann-Morton™ Disposable Scalpel Blade is constructed of carbon steel.
  • Non-sterile blade
  • Foil packets of 5
  • Fitment No.4. Fits handles 4, 4L, 4 Graduated and 6B
  • Carbon steel construction
Specifikationer
Bladmaterial Kolstål
Produkttyp Skalpellblad
För användning med (utrustning) Fitment # 4. Fits handles # 4, # 4L, # 4 Graduated and # 6B
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad BS EN 7740
Kvantitet 20 x 5/Pk.