Läs mer
Slice™ Disposable Scalpel With Safety Blade
Description
- Handle type: fixed position
- Blade type: straight edge, rounded-tip
- Handle lightly weighted, balanced for stability
- Finger-friendly edge stays sharp 11x longer
- Reduces injuries, lowers costs
- Chemically inert, non-conductive, non-sparking blade never rusts
- 5 disposable scalpels per package
- Gamma sterilized, individually wrapped
- Tool is MRI-friendly, non-magnetic
Specifications
Specifications
| Typ av handtag | Fixed blade |
| Produkttyp | Utility Knife |
| Längd (engelska) | 5.51 in. |
| Längd (metrisk) | 140 mm |
| Material | GFN, Polypropylene, Zirconium Oxide |
| Färg | Grå/Orange |
| För användning med (applikation) | Safety Cutting |
| Inkluderar | 1 ceramic straight edge rounded tip blade |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Vikt (engelska) | 0.18 oz. |
| Show More |