Läs mer
Swann-Morton™ Engångsskalpeller, icke-steril, bulkförpackning med skydd, nr 15
Produktkod. 15819682
Change view
Kvantitet:
100/kartong
Produktkod. Kvantitet
15819682 100/kartong
1 options
Produktkod. 15819682 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 2385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.20 SEK
    75.55 SEK / Paket med 10
    Save 3.65 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Liten, böjd skärkant för att göra korta, exakta snitt.
  • Liten, böjd skärkant.
  • Mest populära bladformen.
  • Idealisk för att göra korta och exakta snitt.
  • Används i en mängd olika kirurgiska ingrepp inklusive excision av en hudskada eller återkommande talgcysta och för att öppna kranskärlen.
  • Passar handtag 3, 3L, 3 graderade, 5B, 7, 9, B3, B3L.
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 100/kartong
Förpackningstyp Bulkförpackad