Läs mer
New Source™ Disposable Chemical Resistant SMS Coveralls Type 5/6
Beskrivning
- Conforms to CE Category III Type 5/6
- Non-woven SMS disposable fabric
- Protects against chemical and biological hazards
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Medium |
| Material | Non-woven SMS |
| Disponibel | Single-use |
| Ankel stil | Elastic |
| Manschettstil | Elastic |
| Förslutningstyp | Flap |
| Certifikat och efterlevnad | CE Cat III PPE meeting: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034: 2005 +A1:2009, EN ISO 14325:2004 |
| Vikt (metrisk) | 55 gsm |