Läs mer
New Source™ Disposable Chemical Resistant SMS Coveralls Type 5/6
Storlek:
2X-Large
3X-Large
Large
Medium
X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Conforms to CE Category III Type 5/6
- Non-woven SMS disposable fabric
- Protects against chemical and biological hazards
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 3X-Large |
| Kön | Unisex |
| Material | Non-woven SMS |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Ankel stil | Elastic |
| Manschettstil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Förslutningstyp | Flap |
| Sömtyp | Stitched |
| Visa mer |