Läs mer
New Source™ Disposable SPP Shoe Cover with Anti-Slip Sole
:
Non-sterile
Beskrivning
- SPP fabric
- Long stretch: 44 cm (A)
- Heel height: 16 cm (B)
- Weight: 38 gsm
- Blue/White
- PPE Category I
- Non-sterile
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universal |
| Material | SPP Fabric |
| Färg | Blue, White |
| Disponibel | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Sula Typ | Anti-slip |
| Certifikat och efterlevnad | PPE Category I |
| Förpackningsmängd | 100 Shoe Covers/Bag, 3 Bags/Carton |
| Mått (L x B) | Length: 44 cm; Heel Height: 16 cm |
| Vikt (metrisk) | 38 gsm |