Innehåller
Square membrane filter, graduated funnel of clear polystyrene with polyethylene neck adapter, and tubing adapter that fits most vacuum hoses.
- Tre storlekar: 150 ml, 500 ml och 1 000 ml.
- Design av en tratt med låg vätskeansamling.
- Finns i 33 mm och 45 mm halsstorlekar för att passa de flesta förvaringsflaskor av glas och plast.
- 45 mm halsstorlekar passar på Corning™ 1395 glasflaskor, endast för användning på 2L och mindre storlekar.
- Förfilter måste beställas separat.
- Individuellt förpackad.
- Steril.
- Ickepyrogena.
Beställningsinfo
Enheter med 150 ml tratt innehåller 42 x 42 mm fyrkantiga membranfilter; 500 ml trattar innehåller 63 x 63 mm fyrkantiga membranfilter, 250 ml trattar innehåller 49,5 x 49,5 mm fyrkantiga membranfilter och 1L trattar innehåller 79 x 79 mm fyrkantiga membranfilter
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakter | Slang |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | 3,3 cm flaskhals |
| Material | PES |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 13,6 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för filtrering av vävnadsodlingsmedia och komponenter, biologiska vätskor, andra lösningar |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |