Läs mer
B Braun™ Injekt™ Solo Single-use Syringe
Produktkod. 10554643
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10554643 3 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10554643 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 9202528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Made of polypropylene and polyethylene B Braun™ Injekt™ Solo Single-use Syringe includes a green plunger with a highly transparent barrel. „Latex-free/PVC-free „„Silicone oil-free tube easily aspirates up to maximum volume.
2-piece single-use syringe
  • Made of polypropylene/polyethylene
  • „„Green plunger
  • „„Highly transparent barrel „
  • „High contrast black graduation with permanent marking provides ideal readability „„
  • Safe plunger backstop
  • „„Easy aspiration up to maximum volume „„
  • Latex-free/PVC-free „„Silicone oil-free
Specifikationer
Material Polypropylene, Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Certifikat och efterlevnad EN ISO 7886-1
Förslutningstyp Centric Luer Cone
Färg Green Plunger
Disponibel Single-use
Latexfri Yes