Läs mer
Karl Hecht™ Engångsprov/centrifugrör
Produktkod. 10608871
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10608871 16 mm Paket med 200
1 options
Produktkod. 10608871 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 42769045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.40 SEK
    222.93 SEK / Paket med 200
    Save 78.47 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tester med vatten har visat användbarheten i centrifuger vid 4000 rpm.
  • Tillverkad av AR-Glas™ läskglas
  • Rund bottenform
  • Kantlös
  • Väggtjocklek på ca. 0,5 mm
  • Storlek på ca. 100 x 16 mm diameter
Specifikationer
Färg Klart
Längd (metrisk) 100 mm
Material Soda Lime Glas
Disponibel Engångsbruk
Förpackning 200/pk
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Test/Centrifugerör