Läs mer
Simport™ Disposable Transfer Pipets
Produktkod. 13496408
Change view
Volym (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13496408 5 mL Paket med 4000
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 13496408 Leverantör Simport™ Leverantörsnummer P2005610S
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Eliminate the hazard of broken glass and exposure to infectious materials with these all-in-one pipets. Simport™ Disposable Transfer Pipets are molded from see-through low density polyethylene and inert to biological fluids and most acids.
  • LDPE transfer pipets
  • Put an end to matching rubber bulbs with glass pipets
  • Can be sealed and refrigerated
  • Work well whenever there is a need for quick, safe transfer of fluids
  • Temperature resistant down to -196 °C. Can be gaz (EtO) sterilized
  • Choose between 12 popular models, available in several sizes, tip designs and lengths, in sterile or non-sterile packaging
  • Available with graduations
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 1.9 mL
Diameter (metrisk) Yttre 6.7 mm
Material LDPE
Droppar/ml 25
För användning med (applikation) For quick, safe transfer of fluids
Graderad Yes
Kvantitet 10 Pack
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 15.5 cm
Typ Transfer Pipet
Disponibel Single-use