Läs mer
Simport™ Disposable Transfer Pipets
Produktkod. p-8000443
Volym (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 13496408
Brand: Simport™ P2005610S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Eliminate the hazard of broken glass and exposure to infectious materials with these all-in-one pipets. Simport™ Disposable Transfer Pipets are molded from see-through low density polyethylene and inert to biological fluids and most acids.
  • LDPE transfer pipets
  • Put an end to matching rubber bulbs with glass pipets
  • Can be sealed and refrigerated
  • Work well whenever there is a need for quick, safe transfer of fluids
  • Temperature resistant down to -196 °C. Can be gaz (EtO) sterilized
  • Choose between 12 popular models, available in several sizes, tip designs and lengths, in sterile or non-sterile packaging
  • Available with graduations
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 1.9 mL
Diameter (metrisk) Yttre 6.7 mm
Material LDPE
Droppar/ml 25
För användning med (applikation) For quick, safe transfer of fluids
Graderad Yes
Kvantitet 10 Pack
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 15.5 cm
Typ Transfer Pipet
Disponibel Single-use