Learn More
Biochrom Synlig/UV-kyvett för engångsbruk
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
70μ L
800μ L
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Description
- Engångscell för synlig och UV-spektrofotometri
- Väglängd: 10 mm
Specifications
Specifications
| Typ | UV synlig kyvett |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 800μ L |
| Material | UV-plast |
| Kvantitet | 100 pack |
| Banans längd | 10 mm |
| För användning med (utrustning) | GeneQuant 1300 synlig/UV spektrofotometer |