Läs mer
Karl Hecht™ Engångsvolym ände-till-ände kapillärer
Produktkod. 10093721
Change view
Volym (metrisk):
2μ L
10 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10093721 2μ L Paket med 250
10513842 10 μl Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10093721 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40551006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3141.75 SEK
    281.23 SEK / Paket med 250
    Save 2860.52 SEK
    91% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Fyllning och tömning kan ske med eller utan kapillärhållare.
  • Kalibrerad för att innehålla från ände till slut
  • Överensstämmelse certifierad, CE, DIN ISO 7550
  • Med kapillärhållare nr. 40553001 (kort rör med gumminapp)
  • Noggrannhet av≤± 0,5 %
  • Precision av≤ 1 %
  • 250 stycken per förpackning, 4 förpackningar per kartong
Specifikationer
För användning med (applikation) Pipettering
Inkluderar Kapillärhållare nr. 40553001
Förpackningstyp 250 per förpackning; 4 förpackningar per kartong
Volym (metrisk) 2μ L
Disponibel Engångsbruk