Läs mer
Karl Hecht™ Engångsvolym ände-till-ände kapillärer
Produktkod. 10513842
Volym (metrisk):
2μ L
10 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 10513842
Brand: Karl Hecht™ 40551015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fyllning och tömning kan ske med eller utan kapillärhållare.
  • Kalibrerad för att innehålla från ände till slut
  • Överensstämmelse certifierad, CE, DIN ISO 7550
  • Med kapillärhållare nr. 40553001 (kort rör med gumminapp)
  • Noggrannhet av≤± 0,5 %
  • Precision av≤ 1 %
  • 250 stycken per förpackning, 4 förpackningar per kartong
Specifikationer
För användning med (applikation) Pipettering
Inkluderar Kapillärhållare nr. 40553001
Förpackningstyp 250 per förpackning; 4 förpackningar per kartong
Volym (metrisk) 10 μl
Disponibel Engångsbruk