Läs mer
3M™ Disposable White Polypropylene/Polyethylene Laminate Film Category III Protective Coveralls
Handla allt 3M ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | General Purpose Coveralls |
| Storlek | Small |
| Kön | Unisex |
| Disponibel | Single-use |
| Midja stil | Elastic |
| Manschettstil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Huva typ | 2-panel |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Skyddsklass | Category III |
| Visa mer |