Läs mer
DISPOSAflatPAK™ Säkerhetsbehållare av polyeten
Mått (L x B x H):
295 B x 675 H mm
Beskrivning
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
- UN-typtestad och godkänd, transport av farligt gods, kapitel 9, UN 3291, kliniskt avfall, ospecificerat, NOS
- Foderpåse av polyeten med doft och antimikrobiella tillsatser
- Distinkt färg och märkning
- Säkerhetsband medföljer
- Löpnummer och streckkodssystem för full leverans- och insamlingsspårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Säkerhetsbehållare |
| Material | Polyeten |
| Form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Kvantitet | 10-pack |
| Mått (L x B x H) | 295 B x 675 H mm |
| Bredd (metrisk) | 295 mm |
| Höjd (metrisk) | 675 mm |