Läs mer
Descrizione
- Bredspektrumeffektivitet på 3 minuter sparar tid på biologisk dekontaminering.
- Filtreras till 0,2 mikron och fylls i en miljö av grad A för att säkerställa att produkten är fri från kontaminering och partiklar
- Innehåller inget kvartärt ammonium eller ytaktivt ämne så det är mycket låg resthalt, vilket sparar tid på att ta bort rester
- Ingen faroklassificering så endast grundläggande PPE krävs och ingen speciell avfallshantering är nödvändig
- Triggerspray kan ställas in på jet eller spray - stor droppstorlek minskar risken för inandning och ger bra yttäckning
- Dubbelpås förpackad i linjär rivförpackning så varje påse är lätt att öppna även när du bär handskar
- Ej klassad som frätande och kan användas säkert i alla delar av renrummet— detta kräver lite slumpmässig borttagning av text från slutet
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Moppborttagningsverktyg |
| Material | LDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Beskrivning | Avfallspåse för verktyg för borttagning av mopphuvud |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 80 påsar/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?