Läs mer
Greiner Bio-One Avfallspåse m/Biohazard-symbol och tryck
Produktkod. 13012123
Change view
Mått (L x B):
780 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13012123 780 x 600 mm Paket med 500
1 options
Produktkod. 13012123 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 646203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6180.00 SEK
    4008.79 SEK / Paket med 500
    Save 2171.21 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
För hygienisk kassering av kontaminerade laboratorieartiklar. Greiner Bio-One Avfallspåse finns med w/Biohazard-symbol och tryck på påsen.
  • Icke-steril
  • Polypropen (PP) lämplig för ångautoklaver
  • Nominell kapacitet från 10L till 130L
  • Endast för engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning w/Biohazard symbol och tryck
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp None
Färg Genomskinligt
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Hygieniskt avfallshantering av kontaminerade laboratorieartiklar
Material Polypropen
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B) 780 x 600 mm
Längd (engelska) 30.7 in.
Bredd (engelska) 23.6 in.
Produkttyp Biohazard Autoclave Bag
Kapacitet (metrisk) 65 L
Längd (metrisk) 780 mm
Bredd (metrisk) 600 mm
Tjocklek (metrisk) 0.05 mm