Läs mer
Greiner Bio-One Avfallspåsar
Mått (L x B):
500 x 300mm
780 x 400mm
780 x 600mm
1100 x 700mm
Kapacitet (metrisk):
10 L
30 L
65 L
130 L
Material:
Polyamid
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
Beskrivning
- Icke-steril
- Polypropen (PP) lämplig för ångautoklaver
- Polyamid (PA) lämplig för varmluftssterilisatorer
- Folietjocklek: 0,05 mm
- Nominell kapacitet från 10L till 130L
- Endast för engångsbruk
Skydda från direkt ljus
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 130 L |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Hygieniskt avfallshantering av kontaminerade laboratorieartiklar |
| Material | Polyamid |
| Tjocklek (metrisk) | 0.05 mm |
| Mått (L x B) | 1100 x 700mm |